GC septa
BTO premium high-temperature centre guide GC septa, 11,5 mm, 400 °C
Catalog # SGEA298777
Supplier: Trajan Scientific and Medical
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Ø:11,5 mm
- Max. temp.:400 °C
- Description:BTO premium high-temperature centre guide GC septa
- Seq:15
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



