Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
GC septa

GC septa

BTO premium high-temperature septa, 9,5 mm, 400 °C
Catalog # SGEA298705
GC septa
Catalog # SGEA298705
GC septa
GC septa

BTO premium high-temperature septa, 9,5 mm, 400 °C

Price
108,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Ø:
    9,5 mm
  • Max. temp.:
    400 °C
  • Description:
    BTO premium high-temperature septa
  • Seq:
    07