Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Decyl-β-D-maltoside

n-Decyl-β-D-maltoside

Bottle, 1 g
Catalog # APOSBID6002-1G
Irritant
Supplier:   Apollo Scientific
n-Decyl-β-D-maltoside
Catalog # APOSBID6002-1G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  82494-09-5
n-Decyl-β-D-maltoside

Bottle, 1 g

CAS Number:  82494-09-5
Price
102,00 €
Log in for availability
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyms:  DM, N-Decyl-Beta-Maltoside, Decyl 4-O-a-D-glucopyranosyl-b-D-glucopyranoside, n-Decyl-beta-D-maltopyranoside, Decyl b-D-maltopyranoside
  • CAS Number:82494-09-5
  • Formula:C₂₂H₄₂O₁₁
  • MDL Number:MFCD00061624
  • Molecular Weight:482.56 g/mol
  • Storage Temperature:Freezer
Specifications

Specifications

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    1 g

Specifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.