Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Double micro clamps

Double micro clamps

Variable clamp press, 5 - 15 g, Stainless steel, 16 mm, Straight, 7,5×1,75 mm
Catalogus # FSCI18040-33
Marketsource
Leverancier:   FINE SCIENCE TOOLS
Double micro clamps
Catalogus # FSCI18040-33
Leverancier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Double micro clamps
Double micro clamps

Variable clamp press, 5 - 15 g, Stainless steel, 16 mm, Straight, 7,5×1,75 mm

Price
244,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 Pce
Product Details & Documents
Specificaties
  • Description:
    Variable clamp press, 5 - 15 g
  • Length:
    16 mm
  • Material:
    Stainless steel
  • Seq:
    03
  • Tip size:
    7,5×1,75 mm
  • Tip shape:
    Straight
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.