Indicateurs de niveau, b.safe
Indicateur de niveau pour fûts, dissipateur d'électricité statique, PE, 86 mm, Femelle G³/₄", 23 mm
N° de catalogue 590-0281
Fournisseur: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
Insert avec filetage pour fûts ou bouchon à vis pour bidons. Avec indicateur de niveau intégré pour surveiller le niveau de liquide lors du remplissage ainsi qu'un col avec filetage GL 45 pour le montage d'un entonnoir b.safe avec filetage GL 45.
- Empêcher les poubelles de déborder
- Disponible pour les bidons et les fûts
- Convient aux liquides inflammables
L'épingle visuelle rouge monte avec l'augmentation du niveau de remplissage. Dès que le repère visuel remplit complètement le verre d'inspection, le bidon est plein et doit être remplacé.
Utilisation d'un entonnoir b.safe pour le remplissage de liquides et surveillance simultanée du niveau de remplissage pour éviter les débordements.
Specifications
- Ø:23 mm
- Pour:Femelle G³/₄"
- Désignation:Indicateur de niveau pour fûts, dissipateur d'électricité statique
- Longueur:86 mm
- Matière:PE
- Seq:08



