Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
1,2,4-Triazole 97%

1,2,4-Triazole 97%

Bottle, 500 g
Catalog # APOSOR9050-500G
Irritant
Health
Supplier:   Apollo Scientific
1,2,4-Triazole 97%
Catalog # APOSOR9050-500G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  288-88-0
1,2,4-Triazole 97%

Bottle, 500 g

CAS Number:  288-88-0
Price
50,70 €
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyms:  1,2,4-1H-Triazole, 1H-1,2,4-Triazole
  • CAS Number:288-88-0
  • Formula:C₂H₃N₃
  • MDL Number:MFCD00005228
  • Molecular Weight:69.07 g/mol
  • Boiling Pt:260 °C
  • Melting Pt:118…122 °C
  • Storage Temperature:Ambient
  • EINECS:206-022-9
Specifications

Specifications

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    500 g

Specifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.