ContactUsLinkComponent
IG- D=70*L=250 mm Nenntemperatur :350 °C Innendurchmesser :70 mm Isolationsstärke :30 mm Außendurchmesser :130 mm Länge :250 mm Aussparungen :nein Material Heizfläche :Glasgewebe Isolationsmaterial :Glasfaser Außenmantel :Glasgewebe Alu. b. Verschlus 1 * 1 ST
Catalog # HORSIG03223
Supplier:  HORST
IG- D=70*L=250 mm Nenntemperatur :350 °C Innendurchmesser :70 mm Isolationsstärke :30 mm Außendurchmesser :130 mm Länge :250 mm Aussparungen :nein Material Heizfläche :Glasgewebe Isolationsmaterial :Glasfaser Außenmantel :Glasgewebe Alu. b. Verschlus 1 * 1 ST
Catalog # HORSIG03223
Supplier:  HORST
Frequently Bought Together