ContactUsLinkComponent
Präzisions-Thermometer, Einschlussform, ähnl. DIN 12775 Kapillarform: unbelegt prismatisch, Anzeigeflüssigkeit: rot, Messbereich: -5+100°C in 0,2°C, Eintauchtiefe: total, Gesamtlänge: 420 mm, kalibrierfähig 1 * 1 items
Catalog # SCNL4730444
Präzisions-Thermometer, Einschlussform, ähnl. DIN 12775 Kapillarform: unbelegt prismatisch, Anzeigeflüssigkeit: rot, Messbereich: -5+100°C in 0,2°C, Eintauchtiefe: total, Gesamtlänge: 420 mm, kalibrierfähig 1 * 1 items
Catalog # SCNL4730444
Frequently Bought Together