Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Vessel dilators, balanced instruments

Vessel dilators, balanced instruments

Stainless steel, 145 mm, Smooth, Angled, Ø 0,2 mm
Catalog # FSCI18603-14
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Vessel dilators, balanced instruments
Catalog # FSCI18603-14
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vessel dilators, balanced instruments
Vessel dilators, balanced instruments

Stainless steel, 145 mm, Smooth, Angled, Ø 0,2 mm

Price
271,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Length:
    145 mm
  • Material:
    Stainless steel
  • Seq:
    01
  • Tip style:
    Smooth
  • Tip size:
    Ø 0,2 mm
  • Tip shape:
    Angled
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.