Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Stirring rods

Stirring rods, glass, with fused ends, Glass, 4 mm, 250 mm
Catalog # HECH42850048
Stirring rods
Catalog # HECH42850048
Stirring rods
Stirring rods

Stirring rods, glass, with fused ends, Glass, 4 mm, 250 mm

Price
25,30 €
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents

AR-Glas®. With fused ends.

Specifications
  • Ø:
    4 mm
  • Description:
    Stirring rods, glass, with fused ends
  • Length:
    250 mm
  • Material:
    Glass
  • Seq:
    018
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.