Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Wire baskets

VWR®, Wire baskets

200×200×200 mm
Catalog # 215-4205
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Wire baskets
Catalog # 215-4205
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Wire baskets
VWR®, Wire baskets

200×200×200 mm

Price
158,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These wire baskets are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.

  • Very good chemical and temperature resistance
  • Spot-welded mesh 8×8×1 mm
  • Reinforced edges

Can be used for transport, storage or sterilisation of laboratory utensils.

Specifications
  • W×D×H:
    200×200×200 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.