VWR®, Paniers métalliques
180×180×180 mm
Catalog # 215-4204
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Ces paniers métalliques sont fabriqués en acier inoxydable et polis par électrolyse.
- Excellente résistance chimique et thermique. Maille soudée par points 8 × 8 × 1 mm. Bords renforcés.
Peuvent être utilisés pour le transport, le stockage, ou la stérilisation des ustensiles de laboratoire.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
Specifications
- l×p×h:180×180×180 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



