Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat, N.A. 0,9, 0,26 mm
Catalog # ECHLRMAG9602
Supplier: DISCOVER ECHO
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Magnification:60×
- Description:Plan apochromat, N.A. 0,9
- Seq:08
- Working distance:0,26 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.