Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat phase, N.A. 0,4, 7,9 mm
Catalog # ECHLRMAG0213
Supplier:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Catalog # ECHLRMAG0213
Supplier:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat phase, N.A. 0,4, 7,9 mm
Price
768,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Specifications
  • Magnification:
    20×
  • Description:
    Plan achromat phase, N.A. 0,4
  • Seq:
    23
  • Working distance:
    7,9 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.