Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Seed testing papers, Munktell

Seed testing papers, Munktell

39/N, 150×700 mm
Catalog # BINZ213061
Supplier:   Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
Catalog # BINZ213061
Supplier:  Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
Seed testing papers, Munktell

39/N, 150×700 mm

Price
150,00 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.

Specifications
  • Grade:
    39/N
  • Seq:
    04
  • Size:
    150×700 mm
  • Cat. No.:
    BINZ213061
  • Capillary rise:
    -
  • Ash content:
    -
  • Weight:
    180 g/m²
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.