Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Assistent® Glassware/Beaker Brushes

Poils naturels, 50 mm, Fil galvanisé, 300 mm
Catalog # HECH91120000011
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Catalog # HECH91120000011
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Assistent® Glassware/Beaker Brushes

Poils naturels, 50 mm, Fil galvanisé, 300 mm

Price
259,00 €
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents

Glassware/beaker brushes are available with varied handle and bristle materials.

Specifications
  • Matériau des poils:
    Poils naturels
  • Ø tête de la brosse:
    50 mm
  • Handle material:
    Fil galvanisé
  • Seq:
    01
  • Longueur totale:
    300 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.