ContactUsLinkComponent
Temperaturindikatoren TLC Large Traffic Light selbstklebend horizontal 48 x 52 mm, 70° C Die Indikatoren arbeiten reversibel. Das Trägerpapier ist aus Polyester 1 * 10 ST
Catalog # KAGETK900TLCLTL000
Supplier:  KAGER
Temperaturindikatoren TLC Large Traffic Light selbstklebend horizontal 48 x 52 mm, 70° C Die Indikatoren arbeiten reversibel. Das Trägerpapier ist aus Polyester 1 * 10 ST
Catalog # KAGETK900TLCLTL000
Supplier:  KAGER
Frequently Bought Together