Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Shoe Covers

VWR® Basic, Shoe Covers

40 µm, Blue, U*
Catalog # 113-9084
Supplier:   VWR Collection
VWR® Basic, Shoe Covers
Catalog # 113-9084
Supplier:  VWR Collection
VWR® Basic, Shoe Covers
VWR® Basic, Shoe Covers

40 µm, Blue, U*

Price
68,60 €
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Disposable shoe covers made of CPE film.

  • Free from natural rubber latex
  • Available in different colours

L×W: 410×170 mm

Thickness: 25, 40 or 70 µm

* One size fits all

Packaging: 10 pieces per bundle, 10 bundles per bag, 10 bags per case.

Specifications
  • Shoe size:
    U*
  • Colour:
    Blue
  • Description:
    40 µm
  • Seq:
    02
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.