Specific gravity hydrometers
0,600 - 0,700 °SG, 0,001 °SG, 300 mm
N° de catalogue AMARH801850
Fournisseur: Amarell
Aller à :
Product Details & Documents
These hydrometers are designed for the ranges of 0,600 up to 2,000 °SG.
- Without thermometer
- Paper scale
- Shot weighted body
Reference temperature: 28,9/28,9 °C resp. 84 °F.
Livraison: Supplied in a transparent plastic case.
Spécifications
- Length:300 mm
- Seq:01
- Division:0,001 °SG
- Range:0,600 - 0,700 °SG
- Cat. No.:AMARH801850
- Accuracy:±1
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



