Specific Gravity Hydrometers
Specific gravity hydrometer, 127 H - 62, 1,100 - 1,150 °SG, 0,001 °SG, 260 mm
Catalog # AMARH826914
Supplier: Amarell
Jump to:
Product Details & Documents
These general-purpose hydrometers are available with a thermometer inside the body or without a thermometer.
- Capillary prismatic
- Reliable and simple
- Paper scale with type designation
- Shot weighted body
: Supplied in a transparent plastic case.
Specifications
- Description:Specific gravity hydrometer
- Length:260 mm
- Seq:12
- Division:0,001 °SG
- Model:127 H - 62
- Range:1,100 - 1,150 °SG
- Cat. No.:AMARH826914
- Accuracy:±1 scale division
- Reference temperature:60/60 °F (except model AMARH826764-FL: 15 °C)
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



