Specific Gravity Hydrometers
Specific gravity hydrometer, 114 H - 62, 1,150 - 1,200 °SG, 0,005 °SG, 330 mm
AMARH826636
: Amarell
These general-purpose hydrometers are available with a thermometer inside the body or without a thermometer.
- Capillary prismatic
- Reliable and simple
- Paper scale with type designation
- Shot weighted body
: Supplied in a transparent plastic case.
- Description:Specific gravity hydrometer
- Length:330 mm
- Seq:40
- Division:0,005 °SG
- Model:114 H - 62
- Range:1,150 - 1,200 °SG
- Cat. No.:AMARH826636
- Accuracy:±1 scale division
- Reference temperature:60/60 °F (except model AMARH826764-FL: 15 °C)
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



