Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
ω-Bromo-2-nitroacetophenone

ω-Bromo-2-nitroacetophenone

Bottle, 25 g
Catalog # APOSOR2385-25G
Corrosive
Supplier:   Apollo Scientific
ω-Bromo-2-nitroacetophenone
Catalog # APOSOR2385-25G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  6851-99-6
ω-Bromo-2-nitroacetophenone

Bottle, 25 g

CAS Number:  6851-99-6
Price
60,80 €
Log in for availability
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyms:  α-Bromo-2-nitroacetophenone, 2-Bromo-2'-nitroacetophenone, Bromomethyl o-nitrophenyl ketone, 2-Nitrophenacyl bromide
  • CAS Number:6851-99-6
  • Formula:C₈H₆BrNO₃
  • MDL Number:MFCD00010294
  • Molecular Weight:244.04 g/mol
  • Melting Pt:53…57 °C
  • Storage Temperature:Ambient
  • UN:3261
  • ADR:8,II
Specifications

Specifications

  • Pack type:
    Bottle
  • Pk:
    25 g

Specifications

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.