α-Cyclodextrine
Bottle, 50 g
Catalog # APOSBIM1014-50G
Supplier: Apollo Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
- CAS Number:10016-20-3
- Formula:C₃₆H₆₀O₃₀
- MDL Number:MFCD00078207
- Molecular Weight:972.84 g/mol
- Storage Temperature:Température ambiante
Specifications
Specifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:50 g
Specifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



