L(+)-Ascorbic acid ≥99.5%
Bottle, 1 kg
Catalog # APOSBIA0602-1KG
Supplier: Apollo Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- CAS Number:50-81-7
- Formula:C₆H₈O₆
- MDL Number:MFCD00064328
- Molecular Weight:176.13 g/mol
- Melting Pt:190…194 °C (dec.)
- Density:1.65 g/cm³ (25 °C)
- Storage Temperature:Ambient
- EINECS:200-066-2
Specifications
Specifications
- Pack type:Bottle
- Pk:1 kg
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



