ContactUsLinkComponent
Proset Verlängerungsleitung 1x2,35mm, Füllvolumen 0,45 ml, 30cm, PVC-frei 1 * 100 items
Catalog # BRAU4093402
Supplier:  B. Braun
Proset Verlängerungsleitung 1x2,35mm, Füllvolumen 0,45 ml, 30cm, PVC-frei 1 * 100 items
Catalog # BRAU4093402
Supplier:  B. Braun
Frequently Bought Together