Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
LED modules
LED modules
LED module (530 nm) and filter cube
N° de catalogue 630-2791
Fournisseur:   MOTIC
LED modules
N° de catalogue 630-2791
Fournisseur:  MOTIC
LED modules
LED modules
LED module (530 nm) and filter cube
Prix
810,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Désignation:
    LED module (530 nm) and filter cube
  • Seq:
    03