ContactUsLinkComponent
CKX3-MVR Objektfuehrer Manueller x/y-Objektführer für CKX53 Mikroskop Stative mit einzigartiger klappbarer Halterung, rechtsseitigem Tischtrieb und x/y-Verfahrbereich 110 x 75 mm. Drahtseil-Antriebssystem. Eine Umdrehung der x/y Steuerung entspricht 1 * 1 items
Catalog # OLYMN5228300
Supplier:  OLYMPUS OPTICAL
CKX3-MVR Objektfuehrer Manueller x/y-Objektführer für CKX53 Mikroskop Stative mit einzigartiger klappbarer Halterung, rechtsseitigem Tischtrieb und x/y-Verfahrbereich 110 x 75 mm. Drahtseil-Antriebssystem. Eine Umdrehung der x/y Steuerung entspricht 1 * 1 items
Catalog # OLYMN5228300
Supplier:  OLYMPUS OPTICAL
Frequently Bought Together