Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
GC guard columns, HydroGOLD

GC guard columns, HydroGOLD

Guard column, 0,25 mm, 5 m
N° de catalogue 555-9121
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
GC guard columns, HydroGOLD
N° de catalogue 555-9121
GC guard columns, HydroGOLD

Guard column, 0,25 mm, 5 m

Prix
103,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These guard columns extend analytical column lifetime by preventing degradation from harsh 'steam cleaning' water injections.

  • Highly deactivated to provide superior inertness, essential for analysis of active compounds
  • Protects against column contamination caused by non-volatile materials
Spécifications
  • Column Format:
    Guard column
  • Ø int.:
    0,25 mm
  • Length:
    5 m
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.