ContactUsLinkComponent
Ammoniumdihydrogenphosphat-Magnesiumnitrat-Matrixmodifier für die Graphitofen-AAS 1 % NH4H2PO4 + 0,1 % Mg(NO3)2 in Salpetersäure 1 % 1 * 100 ml
Catalog # KRAF10673.0000
Supplier:  Bernd Kraft
Ammoniumdihydrogenphosphat-Magnesiumnitrat-Matrixmodifier für die Graphitofen-AAS 1 % NH4H2PO4 + 0,1 % Mg(NO3)2 in Salpetersäure 1 % 1 * 100 ml
Catalog # KRAF10673.0000
Supplier:  Bernd Kraft
Frequently Bought Together