Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample bottles

Sample bottles

120 ml, 40 mm, 48,5 mm, 106,1 mm, 32 mm
Catalog # SPVAGO2246
Supplier:   GRAVIS
Sample bottles
Catalog # SPVAGO2246
Supplier:  GRAVIS
Sample bottles
Sample bottles

120 ml, 40 mm, 48,5 mm, 106,1 mm, 32 mm

Price
145,00 €
Log in for availability
1 * 86 ST
Product Details & Documents

Glass.

  • Screw ring
  • Different sizes
  • Capsules of different formats and materials for a wide variety of applications

Wide neck.

PH30 and PH40 ring.

Livraison: Supplied without capsules (to be selected separately).

Specifications
  • Ext.Ø:
    48,5 mm
  • Thread:
    40 mm
  • Capacity:
    120 ml
  • Height:
    106,1 mm
  • Neck I-Ø:
    32 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.