Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometer

Hydrometer

1,50 - 2 g/cm³, 0,005 g/cm³, 240 mm
Catalog # AMARH820486
Supplier:   Amarell
Hydrometer
Catalog # AMARH820486
Supplier:  Amarell
Hydrometer

1,50 - 2 g/cm³, 0,005 g/cm³, 240 mm

Price
44,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

General purpose hydrometers with reference temperature of 20 °C.

Certifications: DIN 12793.

Specifications
  • Length:
    240 mm
  • Division:
    0,005 g/cm³
  • Range:
    1,50 - 2 g/cm³
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.