Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Sacks

Storage Sacks

Approx. 357 bags/pack, 0,06 mm, 400×600 mm
Catalog # LAMA123
Supplier:   LAMAPLAST
Storage Sacks
Catalog # LAMA123
Supplier:  LAMAPLAST
Storage Sacks
Storage Sacks

Approx. 357 bags/pack, 0,06 mm, 400×600 mm

Price
244,00 €
Log in for availability
1 * 10 kg
Product Details & Documents

LDPE, neutral storage bags.

  • With bottom weld
  • Can be used for foodstuffs
Specifications
  • Description:
    Approx. 357 bags/pack
  • Dimensions:
    400×600 mm
  • Seq:
    06
  • Thickness:
    0,06 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.