Storage Bins
Red, 100×115×75 mm
N° de catalogue HUEN672100
Fournisseur: hünersdorff GmbH
Jump to:
Product Details & Documents
These storage bins are particularly suitable for a wide range of applications in industry and craft.
- Stable
- Professional quality
- Resistance to grease, resins, alkalis, oils and acids
Specifications
- Colour:Red
- Seq:02
- W×D×H:100×115×75 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



