Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Media in Bottles

Crystal Violet Galle Glucose, EP, USP, ISO 21528-1, 200 ml, Screw cap, 250 ml, 6
  HEIP1464350006
Media in Bottles
  HEIP1464350006
 :  
Media in Bottles
Media in Bottles

Crystal Violet Galle Glucose, EP, USP, ISO 21528-1, 200 ml, Screw cap, 250 ml, 6

 :  
 
37,80 €
   
1 * 6 ST
 

 

 

 

  • Pk:
    6
  • Standards:
    EP, USP, ISO 21528-1
  • Description:
    Crystal Violet Galle Glucose
  • Size:
    250 ml
  • Closure type:
    Screw cap
  • Filling:
    200 ml

 

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.