Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets

Buckets

Black, 10,5 L, 286 mm, 283 mm
Catalog # HUEN941200
Supplier:   hünersdorff GmbH
Buckets
Catalog # HUEN941200
Supplier:  hünersdorff GmbH
Buckets
Buckets

Black, 10,5 L, 286 mm, 283 mm

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

HDPE, translucent.

  • Spouted buckets for safe handling
  • Embossed scale and plastic handle
  • Food-safe

For industrial and laboratory applications.

Specifications
  • Capacity:
    10,5 L
  • Colour:
    Black
  • Height:
    283 mm
  • Seq:
    02
  • Ø:
    286 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.