Cellules de numération, C-Chip
Cellules de numération, Fuchs Rosenthal, Fuchs-Rosenthal, 0,2 mm, 25×75 mm
Catalog # 631-1096
Supplier: NANOENTEK
Jump to:
Product Details & Documents
Cellules de numération en plastique de qualité optique pour l'hématologie (analyses de sang).
- Répétabilité et fiabilité garanties, plus besoin de lavage et de réutilisation
- Hémocytomètres à usage unique qui n'ont pas besoin de lamelles
- Puce pour réduire l'exposition aux échantillons infectieux et la contamination
Pour la numération et la culture cellulaire, les mesures de concentration et tests de viabilité, le comptage des spores et bactéries, la fécondation in vitro, la numération des spermatozoïdes.
Documents
Specifications
- Profondeur de chambre:0,2 mm
- Type:Fuchs-Rosenthal
- L×P:25×75 mm
- Désignation:Cellules de numération, Fuchs Rosenthal
- Seq:06
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



