Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Formalin 10%, Q Path®, buffered

30 ml in a 60 ml plastic pot, 50
N° de catalogue VWRKFOR0062AN69001
Santé
Irritant
Fournisseur:   KLINIPATH
Formalin 10%, Q Path®, buffered
N° de catalogue VWRKFOR0062AN69001
Fournisseur:  KLINIPATH
Numéro CAS:  50-00-0
Formalin 10%, Q Path®, buffered

30 ml in a 60 ml plastic pot, 50

Numéro CAS:  50-00-0
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents

Formalin ready to use fixative for tissue samples. Pots and buckets can be used for storage.

Formaldehyde 4% is approximately equal to Formalin 10%

Synonymes:  Paraformaldehyde aqueous solution, Formaldehyde, Methylaldehyde, Formol
  • Numéro CAS:50-00-0
  • Formule:CH₂O
  • Numéro MDL:MFCD00003274
  • Poids moléculaire:30.03 g/mol
  • Densité:1.013 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Ambient
  • EINECS:200-001-8
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Appearance:
    Colourless liquid
  • Test formaldehyde:
    Passes test
  • Density (20/4):
    1,012 - 1,014
  • pH (20°C):
    6,8 - 7,2

Spécifications

  • Pk:
    50
  • Pk Info:
    30 ml in a 60 ml plastic pot

Spécifications