ContactUsLinkComponent
Precision Clean II bags 5 x8 Material: Polyethylen (LDPE) Farbe: Transparent Stärke: 100µm (4mil) Abmessungen: 5 ´x8´ (127 x 203 mm) Hergestellt in Reinraumklasse ISO 4 Verpackung: 1500 Stück doppelt verpackt Karton mit 1500 Stück 1 * 1.500 ST
Catalog # FISH123549
Supplier:  FISHER CONTAINER
Precision Clean II bags 5 x8 Material: Polyethylen (LDPE) Farbe: Transparent Stärke: 100µm (4mil) Abmessungen: 5 ´x8´ (127 x 203 mm) Hergestellt in Reinraumklasse ISO 4 Verpackung: 1500 Stück doppelt verpackt Karton mit 1500 Stück 1 * 1.500 ST
Catalog # FISH123549
Supplier:  FISHER CONTAINER
Frequently Bought Together