ContactUsLinkComponent
Flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh aus grünem Nitril. Anatomisch geformt. Schutz gegen aliphatische, aromatische und chlorinierte Lösungsmittel verpackt in Reinraumklasse 100 Länge 33 cm, Stärke 0,28 mm, VE = 12 Paa
N° de catalogue MAPA519291_U
Supplier:  MAPA
Flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh aus grünem Nitril. Anatomisch geformt. Schutz gegen aliphatische, aromatische und chlorinierte Lösungsmittel verpackt in Reinraumklasse 100 Länge 33 cm, Stärke 0,28 mm, VE = 12 Paa
N° de catalogue MAPA519291_U
Supplier:  MAPA