ContactUsLinkComponent
Papier BCR Bond , DIN A4-104g, W, 4 Loch empfohlen für ISO Klasse 3-7, Gewicht ca. 104 g/m, Farbe weiß, Latex Imprägnierung, 4-fach Lochung an der langen Seite 1 * 2.500 ST
Catalog # BERKB104A4WH4HP250
Supplier:  BERKSHIRE
Papier BCR Bond , DIN A4-104g, W, 4 Loch empfohlen für ISO Klasse 3-7, Gewicht ca. 104 g/m, Farbe weiß, Latex Imprägnierung, 4-fach Lochung an der langen Seite 1 * 2.500 ST
Catalog # BERKB104A4WH4HP250
Supplier:  BERKSHIRE
Frequently Bought Together