Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinet, with one shelf, lockable, 3 doors, 1500×350×780 mm
Catalog # KOTT307-00156
Supplier: KOETTERMANN
Jump to:
Product Details & Documents
Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.
- Solid hinged doors or sliding glass doors
- Height adjustable shelfs
- Maximum loading capacity: 80 kg
Specifications
- Description:Wall-mounted cabinet, with one shelf, lockable
- Seq:36
- W×D×H:1500×350×780 mm
- Doors:3 doors
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



