Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Wall-mounted cabinets

Wall-mounted cabinets

Wall- mounted cabinet, with one shelf, open front, -, 1500×350×780 mm
  KOTT307-00030
Wall-mounted cabinets
  KOTT307-00030
Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinets

Wall- mounted cabinet, with one shelf, open front, -, 1500×350×780 mm

 
450,00 €
   
1 * 1 ST
 

Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.

  • Solid hinged doors or sliding glass doors
  • Height adjustable shelfs
  • Maximum loading capacity: 80 kg
 
  • Désignation:
    Wall- mounted cabinet, with one shelf, open front
  • Seq:
    34
  • l×p×h:
    1500×350×780 mm
  • Portes:
    -
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.