Wall-mounted cabinets
Wall- mounted cabinet, with one shelf, open front, -, 1500×350×630 mm
Catalog # KOTT307-00028
Supplier: KOETTERMANN
Jump to:
Product Details & Documents
Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.
- Solid hinged doors or sliding glass doors
- Height adjustable shelfs
- Maximum loading capacity: 80 kg
Specifications
- Description:Wall- mounted cabinet, with one shelf, open front
- Seq:30
- W×D×H:1500×350×630 mm
- Doors:-
- Cat. No.:KOTT307-00028
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



