Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Wall-mounted cabinets

Wall-mounted cabinets

Wall-mounted cabinet, with one shelf, lockable, 2 doors, 1200×366×780 mm
Catalog # KOTT307-00024
Supplier:   KOETTERMANN
Wall-mounted cabinets
Catalog # KOTT307-00024
Supplier:  KOETTERMANN
Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinets

Wall-mounted cabinet, with one shelf, lockable, 2 doors, 1200×366×780 mm

Price
733,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.

  • Solid hinged doors or sliding glass doors
  • Height adjustable shelfs
  • Maximum loading capacity: 80 kg
Specifications
  • Désignation:
    Wall-mounted cabinet, with one shelf, lockable
  • Seq:
    24
  • l×p×h:
    1200×366×780 mm
  • Portes:
    2 doors
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.