Wall-mounted cabinets
Wall-mounted cabinet, with one shelf, 2 doors, 900×366×780 mm
KOTT307-00074
Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.
- Solid hinged doors or sliding glass doors
- Height adjustable shelfs
- Maximum loading capacity: 80 kg
- Description:Wall-mounted cabinet, with one shelf
- Seq:11
- W×D×H:900×366×780 mm
- Doors:2 doors
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



