Multi-element standards for ICP
Multi-element standards for 33 elements, 5% HNO₃, 500 mL
Catalog # ACSDM8A96.K1.5N.L5
Supplier: CPACHEM
Jump to:
Product Details & Documents
ICP standards used for Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn.
Specifications
Specifications
- Matrix:5% HNO₃
- Pk:500 mL
- Description:Multi-element standards for 33 elements
Specifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



