Chaînes, Maximum Security
Ø 10 mm, noir
Catalog # 238-0034
Supplier: Brady
Jump to:
Product Details & Documents
Ces chaînes sont beaucoup plus sûres que les câbles en acier. Elles sont fournies avec une gaine en tissu pour protéger la peinture et le chrome.
Matériau: En acier spécial chaînes durci
Ø: 8 ou 10 mm
Longueur: 110 cm
Specifications
- Type:Ø 10 mm
- Couleur:noir
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



