Kontrollmeßkolben mit Bördelrand 145 ml, Skala 135...155:0,5ml Kl. A / KB konformitätsbescheinigt, mit Chargenkennzeichen, für die Fertigverpackungs-Verordnung DIN 12664 T1 1 * 1 ST
Catalog # NEUB0295-11-0145
Supplier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Frequently Bought Together