Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
MNE buffer, pH 6,5

MNE buffer, pH 6,5

MNE buffer, pH 6.5, 500 mL
Catalog # J60690.AP
MNE buffer, pH 6,5
Catalog # J60690.AP
CAS Number:  
MNE buffer, pH 6,5
MNE buffer, pH 6,5

MNE buffer, pH 6.5, 500 mL

CAS Number:  
Price
65,80 €
Log in for availability
1 * 500 mL
Product Details & Documents

Physical Form: Liquid

Specifications

Specifications

  • Pk:
    500 mL
  • Description:
    MNE buffer, pH 6.5
  • Cat. No.:
    J60690.AP
  • Physical form:
    Liquid

Specifications

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.