Measuring scoops
110 ml, 215 mm, Natural
Catalog # HIRS7780104
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
Specifications
- Capacity:110 ml
- Colour:Natural
- Length:215 mm
- Seq:04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



